X-Gluc (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-glucuronid Cyclohexylammoniumsalz, X-GlcA), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: Cyclohexylammoniumsalz der (2S,3S,4S,5R)-6-[(5-Brom-4-chlor-1H-indol-3-yl)oxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carbonsäureCyclohexylammoniumsalz der 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-glucuronsäureX-Glucuro CHAsalz
203783-100EA 453 EUR
203783-100
X-Gluc (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-glucuronid Cyclohexylammoniumsalz, X-GlcA), Sigma-Aldrich®
X-Gluc (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-glucuronid Cyclohexylammoniumsalz, X-GlcA)
Formel: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
Molecular Weight: 521,79 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00058543
CAS-Nummer: 114162-64-0