Agarose, LF™ für die Pulsfeld Gel-Elektrophorese (PFGE)
X174-250GEA 810 EUR
X174-250G X174-100G
Agarose, LF™ für die Pulsfeld Gel-Elektrophorese (PFGE)
Agarose
Agarose LF™ (Large Fragment, 1 kb - 40 kb) ist optimiert für Pulsfeld Gel-Elektrophorese (PFGE). Die ungewöhnlich geringe EEO und hohe Gelstärke der Agarose LF™ ermöglicht schnelleren Elektrophoreselauf in gering konzentrierten Gelen. Diese Aragose ist bestens geeignet für die Auftrennung großer (>20 kb) DNA Fragmente.
  • Optimiert für die Pulsfeld Gel-Elektrophorese (PFGE)
  • Ideal für die Auftrennung großer DNA-Fragmente (>20 kb)
  • Nuklease- und Protease-frei
Siedepunkt: 1413 °C
Schmelzpunkt: 60…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNasen Keine nachgewiesen
Elektroendoosmose ≤ 0,06
Endonuklease/Ligase-hemmende Faktoren Keine
Gelstärke ≥ 2000 g/cm²
Gelierbereich 37 - 41°C
Schmelzbereich 93 - 96°C
Feuchtigkeit ≤ 8,5 %
Proteasen Keine nachgewiesen
RNasen Keine nachgewiesen
Sulfat ≤ 0,06 %