Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Mützen, Hüte und Stirnbänder
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Sortieren nach:
Lieferant:  Portwest Clothing
Beschreibung:   This classic fleece hat made of 100% polyester fleece is ideal for outdoor use.
Lieferant:  Portwest Clothing
Beschreibung:   Diese beidseitig tragbare Mütze besteht zu 100% aus Polyesterfleece. Sie ist ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen eine hohe Sichtbarkeit erfor...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  Portwest Clothing
Beschreibung:   These caps are made from 100% acrylic knit with a 40 g Insulatex™ lining. Ideal for really cold days.
Lieferant:  Portwest Clothing
Beschreibung:   This reflective trim knit hat has a specially insulated microfibre lining made from Insulatex™ for extra warmth retention.
Artikel-Nr: (113-6407)
Lieferant:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beschreibung:   Doppelstrick-Mütze aus 100 % Acryl.
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beschreibung:   Diese Basic-Mütze besteht aus 75% Polyester und 25% Baumwolle und verfügt über ein wärmendes Fleecefutter (100% Polyester).
Lieferant:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beschreibung:   Kappe aus 65% Polyester und 35% Baumwolle. Ideal für Bereiche, in denen Hygiene erforderlich ist, beispielsweise in der Lebensmittelindustrie.
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  Portwest Clothing
Beschreibung:   Atmungsaktiver Hut aus weißem Nylonnetz. Ideal für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 14
  1  2  Nächste