Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (3)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "industrie-overalls"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
Sortieren nach:
Lieferant:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beschreibung:   These water- and windproof overalls are made of Siopor® FR AST, a polyester fabric with 100% FR PU coating + AST. The fabric is highly breathable, wat...
Lieferant:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beschreibung:   Water- and windproof overalls made of Flexothane® Classic (100% polyamide knitting with PU coating). With fixed quilted lining for improved cold prote...
Lieferant:  DuPont
Beschreibung:   Die Kleidung der Serie Tyvek® Dual verwendet Tyvek® auf der Vorderseite und ein SMS-Vliesmaterial auf der Rückseite. Die Vorderseite aus Tyvek® ist so...
Lieferant:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beschreibung:   Water- and windproof overalls made of Flexothane Classic, 100% polyamide knitting with PU coating.
Lieferant:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beschreibung:   Wind- und wasserdichter Overall aus Flexothane® Classic: 100 % Polyamid-Gewirk mit PU-Beschichtung. Mit festem Steppfutter, Strickbündchen in den Ärme...
Lieferant:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beschreibung:   Lightweight, supple overalls made of Flexothane® Essential fabric consisting of 100% polyester knitting with PU coating. The fabric is water- and wind...
Lieferant:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beschreibung:   Dieser Overall aus Polyester, Baumwolle und Isosoft-Futter schützt vor Temperaturen bis zu −40 °C. Kältebrücken werden vermieden.
Lieferant:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beschreibung:   Lightweight, durable overall made of Flexothane® Classic fabric consisting of 100% polyamide knitting with PU coating. The fabricl is water- and windp...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 51
  1  2  3  4  5  6  7  Nächste