Sie suchten nach: Höhensicherungsgeräte und Fallbegrenzer
27  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (MMMA3504426)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Anchorage connectors are built from top quality materials guaranteeing high strength and durability to stand up to the toughest environments. Anchorag...
VE: 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: Tripod with adjustable locking legs, safety chains, top pulley and winch bracket.
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: 3M™ Protecta® Rebel™ Gurtband-Höhensicherungsgeräte bieten eine wirtschaftliche Lösung, die keine Kompromisse in puncto Leistung oder Sicherheit abver...
Artikel-Nr: (CPSD1500109)
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: Dual tool harness holster with two retractors.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: This pole hoist attaches to a carabiner on the universal bracket to a suitable anchor point, allowing to work in any direction from any angle.
Artikel-Nr: (CPSD1500009)
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: D-Ring cord attachment point, 2,3 kg (5 lbs.) capacity.
VE: 1 * 10 ST
Artikel-Nr: (CPSD1500104)
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: Single tool harness holster with retractor.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (CPSD8000118)
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: The DBI-SALA® Confined space HC (high capacity) short reach davit system is constructed of powder-coated aluminium, and features a modular design for ...
VE: 1 * 1 SET
Artikel-Nr: (CPSD1500003)
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: D-rings can be attached to virtually any tool under 2,3 kg (5 lbs.) or 0,9 kg (2 lbs.) by using Quick-Wrap Tape.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (CPSD2104565)
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: Reusable D-Ring assembly in a rugged design for harsh environments.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (CPSD1500089)
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: The DBI-SALA® adjustable radio and mobile phone holster is specially designed to adjust perfectly to the size of virtually any portable radio, as well...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (CPSD1500099)
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: Tape measure holster.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (115-2596)
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: Der 3M™ DBI-SALA® Trägergleiter bietet das Beste von beiden, Mobilität und verlässliche Absturzsicherung. Sobald er mit Hilfe der überarbeiteten Einst...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (CPSD8566691)
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: The portable fall arrest post is a durable aluminium construction and specifically designed for use on top of transformers or other types of vertical ...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (CPSD2108413)
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: The DBI-SALA® fixed beam anchor fits 63 to 457 mm wide i-beams up to 38 mm thick. It installs in seconds to the beam structure in any orientation with...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (CPSD1500107)
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: DBI-SALA® Dual tool belt holster is constructed from a premium heavy-duty ballistic denier fabric and high-density webbing.
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom