Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
schlaeuche-fuer-bad-und-umwaelzthermostate
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/48/18989948.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Schlauch für Thermostat, VWR®, Länge: 1000 mm, Ø-I: 6 mm, Schlauch aus Buna N (synthetischer Kautschuk)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Flourelastomer, schwarz.
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  JULABO GmbH
Beschreibung:   Tubing for circulator, Chloroprene tubing, working temperature -20 to+120 °C, Ø-I: 12 mm
Lieferant:  JULABO GmbH
Beschreibung:   Metal tubing is integrated insulated and flexible with connectors and fittings. This flexible metal tubing can be bolted together with the circulator ...
Lieferant:  JULABO GmbH
Beschreibung:   Working temperature -40 to +120 °C.
Lieferant:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung:   Tubing kit 2 x 2m, assembled with OptimaTM pump outlet plate and simple hose clips, no tools required (can be cut to length as required).
Lieferant:  LAUDA
Beschreibung:   Insulation tubing for increased insulation.
Lieferant:  LAUDA
Beschreibung:   This insulated tubing is used with thermostats.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 15
  1  2  Nächste