Vollmasken, Optifit Twin
Lieferant: Honeywell Safety
Optifit Twin
111-1460EA 188 EUR
111-1460 111-1461
Vollmasken, Optifit Twin
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Vollmasken
Doppelfilter-Masken für allgemeinen Schutz gegen Partikel und/oder toxische Gase. Einsatz nur in ausreichend belüfteten Räumlichkeiten mit mindestens 17% Volumen Sauerstoffgehalt.
  • Sichtscheibe aus PC mit großem Sichtfeld
  • Gesichtsaufsatz aus Silikon mit Rand in U-Form; leichte und gute Anpassung an das Gesicht (automatische Positionierung)
  • 5-Punkt-Bebänderung mit Schnellspannsystem
  • Aussparungen an der Seite für das Tragen einer Korrekturbrille unter der Maske
  • Integrierte Kunststoff-Sprechmembran für bessere Sprachübertragung (Kunststoffmembran)
  • Ausatemventil aus Silikon
  • Für die Verwendung mit Honeywell-Filtern (Sperian)
Gewicht: 570 g
Standards: EN 136:1998
Optifit + P3: NPF = 1000
Optifit + Gas: NPF = 2000
Optifit + kombiniert: NPF = 1000