Sie suchten nach: Mikroarray-Instrumente
Mithilfe der Microarray-Instrumente können Microarrays zur Genotypisierung, Antikörper-Detektion und vergleichenden Genomanalyse durchgeführt werden. Es sind sowohl einzelne Komponenten erhältlich, um Microarrays herzustellen, weiterzuverarbeiten, zu scannen and zu analysieren, als auch ganze Systeme zum Scannen oder Analysieren. Mobile Microarray Spotter für den Labortisch können mehrere Glasträger gleichzeitig mit hoher Dichte und gleichmäßiger Verteilung auf die Testfelder (Spots) bedrucken. Modelle mit spezieller Linse zur Messung schwacher Fluoreszenzsignale sind ideal für diagnostische Anwendungen. Kolorimetrische Systeme ermöglichen es Forschern, das vollständige Spektrum der Farbstoff-Markierungen zu scannen und die Bilder in ein beliebiges Standard-Softwarepaket zur Microarray-Analyse zu importieren.
Mithilfe der Microarray-Instrumente können Microarrays zur Genotypisierung, Antikörper-Detektion und vergleichenden Genomanalyse durchgeführt werden. Es sind sowohl einzelne Komponenten erhältlich, um Microarrays herzustellen, weiterzuverarbeiten, zu scannen and zu analysieren, als auch ganze Systeme zum Scannen oder Analysieren. Mobile Microarray Spotter für den Labortisch können mehrere Glasträger gleichzeitig mit hoher Dichte und gleichmäßiger Verteilung auf die Testfelder (Spots) bedrucken. Modelle mit spezieller Linse zur Messung schwacher Fluoreszenzsignale sind ideal für diagnostische Anwendungen. Kolorimetrische Systeme ermöglichen es Forschern, das vollständige Spektrum der Farbstoff-Markierungen zu scannen und die Bilder in ein beliebiges Standard-Softwarepaket zur Microarray-Analyse zu importieren.
4  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Molecular Devices
Beschreibung: The GenePix® 4300A and GenePix® 4400A scanners offer high resolution, high quality imaging with 3-laser excitation. Configurations include 5 μm or 2,5...
Artikel-Nr: (MLDVGENEPIX4100A-U)
Lieferant: Molecular Devices
Beschreibung: GenePix® 4100A Microarray Scanner offers its simplicity, reliability and flexibility in microarray-based research, be it in genomics, proteomics, or n...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (MLDVGENEPIX4000B-U)
Lieferant: Molecular Devices
Beschreibung: The GenePix® 4000B microarray scanner is a benchmark for quality, reliability and ease-of-use in microarray scanning technology. Coupled with GenePix®...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Simport Scientific
Beschreibung: T-Sue™ Microarray mold, enabling tissues from many donor blocks to be arrayed on a single slide.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom