Sie suchten nach: Fasslager
Wirtschaftliche Paletten und robuste modulare Plattformen mit Auffangwanne halten extraschweren, vollbeladenen Industriefässern für eine langfristige Lagerung stand. Diese sicheren Lager eignen sich ausgezeichnet für Wartungsarbeiten an schwerer Ausrüstung, und modulare Modelle sind mit Schottverschraubungen und vorgebohrten Löchern zur Verbindung mit weiteren Plattformen versehen. Die benötigten Elemente können frei miteinander kombiniert werden, um den vorhandenen Platz optimal auszunutzen. Die Polyethylen-Konstruktionen mit geringer Dichte sind beständig gegen UV-Strahlen, Rost, Korrosion und die meisten Chemikalien, und texturierte Gitterroste für eine verbesserte Traktion minimieren die Rutschgefahr bei der Arbeit.
Wirtschaftliche Paletten und robuste modulare Plattformen mit Auffangwanne halten extraschweren, vollbeladenen Industriefässern für eine langfristige Lagerung stand. Diese sicheren Lager eignen sich ausgezeichnet für Wartungsarbeiten an schwerer Ausrüstung, und modulare Modelle sind mit Schottverschraubungen und vorgebohrten Löchern zur Verbindung mit weiteren Plattformen versehen. Die benötigten Elemente können frei miteinander kombiniert werden, um den vorhandenen Platz optimal auszunutzen. Die Polyethylen-Konstruktionen mit geringer Dichte sind beständig gegen UV-Strahlen, Rost, Korrosion und die meisten Chemikalien, und texturierte Gitterroste für eine verbesserte Traktion minimieren die Rutschgefahr bei der Arbeit.
38  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: asecos
Beschreibung: Available either painted (RAL 5010Gentian blue) or hot dip galvanised.
Lieferant: asecos
Beschreibung: This sump pallets are made of PE with varied capacities from 60 to 400 L.
Lieferant: asecos
Beschreibung: Steel, transportable.
Lieferant: asecos
Beschreibung: Polyethylene sumppallet with 1000 litres capacity for the storage of IBC.
Lieferant: asecos
Beschreibung: Blue polyethylene sump pallet with 1100 L capacity for the storage of IBC.
Lieferant: asecos
Beschreibung: Painted or galvanised steel.
Lieferant: CEMO GMBH
Beschreibung: The sumps are applicable for the storage of environmentally hazardous substances.
Lieferant: CEMO GMBH
Beschreibung: These small container/laboratory trays can be combined to cover a complete storage area and also can be used as storage/filling station. Trays can be ...
Lieferant: CEMO GMBH
Beschreibung: The steel sumps provide safe storage for water-polluting as well as inflammable substances.
Lieferant: CEMO GMBH
Beschreibung: These sump pallets offer protection and a clean environment, through high resistance against acids and lyes and are used for the storage of caustic, f...
Lieferant: CEMO GMBH
Beschreibung: Drum racks for approved and space saving storage of barrels and other containers.
Artikel-Nr: (CEMG8674)
Lieferant: CEMO GMBH
Beschreibung: This filling station is suitable as a storage and filling station for two 200 L barrels and with additional drum pallet for four 200 L drums.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beschreibung: EcoPolyBlend™ accumulation centers offer high value secondary containment and are environmentally friendly-made of recycled, durable polyethylene. The...
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beschreibung: These pallets are made of up to 100% recycled polyethylene; dirt hiding black colour is 100% recycled, high visibility yellow is 35% recycled content....
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beschreibung: Made up of 90% recycled polyethylene.
Artikel-Nr: (JUSU35322)
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beschreibung: Lecture Bottle (LB) Gas Cylinder Holder provides safety when moving and storing of gas cylinders.
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom