Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Handrefraktometer, OPTi
Lieferant: Bellingham + Stanley
OPTi
Die OPTi Geräte sind Qualitätsinstrumente, die für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert sind.
  • Flache Prismenschale aus 316 Edelstahl
  • Nullpunktkalibrierung mit destilliertem Wasser
  • Automatische Temperaturkompensation (ATC)
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Modell Messbereich Präzision Auflösung VE Katalognummer Menge
Brix 0 − 54 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0593
Brix NTC 0 − 54 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0820
Brix 20 − 75 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0813
Brix 85 0 − 80 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0680
Brix 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0814
Brix NTC 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0819
Brix 40-95 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0823
42 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0815
55 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0816
90 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0817
Honey 10 − 30 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0677
SG 1,000 − 1,120 nD ±0,001 nD 0,0005 nD 1 635-0821
RI 1,33 − 1,42 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0594
RI 1,42 − 1,54 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0822
RI 1,42 − 1,54 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0818
Starch 0 − 30 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0595
SG 1,000 − 1,090 % ±0,001 % 0,0005 % 1 635-0678
PPT 0 − 180 % ±1 % 1 % 1 635-0679
Salinity 28 0 − 28 % NaCl ±0,2 % NaCl 0,1 % NaCl 1 635-0596
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell OPTi OPTi OPTi
Probenmenge (ml) 0,3 0,3 ml 0,3
Ansprechzeit 2 Sekunden
Betriebsumgebungstemperatur (°C) 5…40 5…40 °C 5…40
Stromversorgung 2 Stück Typ AAA 2 Stück Typ AAA 2 Stück Typ AAA
B×T×H 54×115×30 mm
Gewicht 85 g
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge