Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Planflansch
Lieferant: Witeg
WITG0.992.002EA 682.93 EUR
WITG0.992.002
Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Planflansch
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, zylindrisch
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With flat flange, jacketed, flat bottom.