Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Produktkategorie
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
mikrobiologische-testsysteme
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/28/18989528.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"95"
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Das Vorhandensein oder Fehlen von Enzymaktivitäten ist ein taxonomisches Merkmal von Mikroorganismen und wird zur Differenzierung bzw. Identifizierung...
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Bacillus subtilis (BGA) Sporen-Suspension wird mit dem Nährmedientest-Agar (pH 6,0) für den Hemmstofftest, Best.-Nr. 1.10663.0500, und Test-Agar ...
VE:  1 * 15 Ampull
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Zum Nachweis antibakterieller Substanzen (Hemmstoffe) im Urin. Dieser Test ist zur eindeutigen Diagnosestellung eines Harninfektes wichtig. Die Reakti...
VE:  1 * 50 Tests
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Der Katalase-Test ermöglicht die Unterscheidung oder Identifizierung von Mikroorganismen durch Prüfung ihrer Fähigkeit zur Produktion von Katalase, ei...
VE:  1 * 30 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Die Lösung für mikrobiologische Labors, die eine einfache Methode für die Lagerung von verschiedenen Mikroorganismen suchen. Sub-Kultivieren, das oft ...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Nachweistest für Koagulase-positive Staphylokokken.
Artikel-Nr: (942152ZF)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   OXIDASE TEXT BOX 2X25 SWABS 1 * 50 Tests
VE:  1 * 50 Tests
Lieferant:  GE Healthcare - Whatman
Beschreibung:   Zur Bestimmung des Erregertyps von Infektionskrankheiten und zur In-vitro-Prüfung ihrer Reaktion auf Antibiotika und chemotherapeutische Substa...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 95
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Nächste