Sie suchten nach: HPLC-Sorbentien
65  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: LiChrospher®, LiChrospher® 100 RP-18, 5 µm, 06
Lieferant: Merck
Beschreibung: Superspher® 100 RP-18, 4 µm
Lieferant: Merck
Beschreibung: Im Allgemeinen bestehen Ionenaustauscher aus einer quervernetzten Polymermatrix mit einer gleichmäßigen Verteilung fester Ionenansammlungen über die H...
Lieferant: Merck
Beschreibung: LiChrospher® RP-18 ADS, 25 µm
Lieferant: Merck
Beschreibung: LiChrosorb® ist ein unregelmäßig geformtes Kieselgel-Sorbens LiChrosorb®-Packungsmaterialien bieten das komplette Programm an unpolaren Derivaten (RP-...
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Die präparative Befüllung ist für die Verwendung bei niedrigem Druck mit einer peristaltischen Pumpe vorgesehen.
Lieferant: Avantor
Beschreibung: J.T.Baker® BAKERBOND®, Octadecyl (C18) Siliziumdioxid, unregelmäßig, 40 µm, 60 Å präparatives LC-Sorbentien-Füllmedium, Umkehrphase, 1 kg im Glasbehälter
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Säulenbefüllungen auf Basis von Siliziumdioxid mit hoher Reinigungsleistung für stark hydrophile Peptide und Proteine, basierend auf hydrophoben Eigen...
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Das J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI Multimodus-Ionenaustauscher-Chromatographieharz (IEX) fungiert als schwaches Anionenaustauscherharz mit verbesserter...
Artikel-Nr: (7579-01)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: J.T.Baker® BAKERBOND®, Octadecyl (C₁₈), BAKERBOND®
VE: 1 * 1 kg
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Das J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx Multimodus-Ionenaustauscher-Chromatographieharz (IEX) fungiert als schwaches Kationenaustauscherharz mit verbesserte...
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Das J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT Multimodus-Ionenaustauscher-Chromatographieharz (IEX) fungiert als starkes Anionenaustauscherharz mit verbesserter ...
Lieferant: Avantor
Beschreibung: The J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl mixed mode hydrophobic interaction chromatography (HIC) resin provides improved selectivity for superior sepa...
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Die präparative Befüllung ist für die Verwendung bei niedrigem Druck mit einer peristaltischen Pumpe vorgesehen.
Artikel-Nr: (7248-00)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Die präparative Befüllung ist für die Verwendung bei niedrigem Druck mit einer peristaltischen Pumpe vorgesehen.
VE: 1 * 100 g
Artikel-Nr: (7530-00)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: J.T.Baker® BAKERBOND®, Styrol-Divinylbenzol (SDB 1) Phasenschüttmedium
VE: 1 * 100 g
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom