Bariumchlorid Dihydrat ≥99% ACS

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

E418-500GEA 112 EUR
E418-500G
Bariumchlorid Dihydrat ≥99% ACS
Bariumchlorid Dihydrat
Formel: BaCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 244,27 g/mol
Siedepunkt: 1560 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 960 °C
Dichte: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149154
CAS-Nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00974

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99%
Calcium ≤0.05%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0002%
Loss on Drying 14 - 16%
Oxidizing Substances (as NO3) ≤0.005%
pH (5%, Water) @25°C 5.2 - 8.2
Potassium ≤0.0025%
Sodium ≤0.005%
Strontium ≤0.1%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR