Kälteschutzhandschuhe, XRT Insulator
Lieferant: Ansell
112-2847EA 0 EUR
MARGM9999352 MARGM9999353 MARGM9999354 MARGM9999351
Kälteschutzhandschuhe, XRT Insulator
Diese Kunstlederhandschuhe mit Polyamid/Lycra® Handrücken bieten Schutz vor mechanischen Gefahren und niedrigen Temperaturen bis zu −30 °C.
  • Elastischer Verschluss am Handgelenk (Zickzack-Abschluss)
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Hohe Flexibilität und Weichheit
  • Handrücken in fluoreszierender Farbe für mehr Sicherheit
Ideal für den Einsatz in Kühlhäusern sowie für allgemeine Anwendungen in Technik, Mechanik, Transport, Bauwesen und Außenanwendungen in kalten Umgebungen.
Standards: EN 388 (2222), EN 511 (X20), Kat. II