Machoire, Miller® Reglex
Lieferant: Miller by Honeywell
DALL1003099EA 0 EUR
DALL1003099
Machoire, Miller® Reglex
Verstärktes Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung, geeignet für Baumpflegearbeiten. Der Baumpfleger verwendet das Verbindungsmittel zusammen mit den Steigeisen, um am Baumstamm aufzusteigen.
  • Halbstarres Polypropylenseil (14 mm) mit Stahlkern als Schutz gegen Beschädigung durch Kettensägen
  • Mit einfach zu bedienendem Seilkürzer aus Edelstahl für stufenloses einhändiges Einstellen
Standards: EN 362