Kurzarm-Hemd, 185G
Lieferant: Fristads Kansas Group
KWIN1005785392XLEA 0 EUR
KWIN1005785392XL KWIN100578539L KWIN1005785393XL KWIN100578940L KWIN100578940M KWIN100578539S KWIN100578539XS KWIN100578539M KWIN100578539XL KWIN100578940XL KWIN1005789403XL KWIN1005789402XL KWIN100578940S KWIN100578940XS
Kurzarm-Hemd, 185G
Arbeitskleidung
Herrenhemd aus Popeline-Gewebe aus 60 % Baumwolle und 40 % Polyester.
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • Drei Brusttaschen - zwei mit Klettverschluss und eine mit Reißverschluss, eine Ärmeltasche links
  • Seitenschlitze und verlängerte Rückenpartie
Gewicht: 185 g/m²