Industriehandschuhe, Picostar C366
Lieferant: Marigold
MARGPSN1AP0800EA 4.7 EUR
MARGPSN1AP0800 MARGPSN1AP0700 MARGPSN1AP0900 MARGPSN1AP1000
Industriehandschuhe, Picostar C366
Handschuhe
Dieser nahtlose Textilhandschuh besteht außen aus Nylongarn und innen aus Baumwolle. Mit blauen PVC-Punkten an Handfläche und Fingern.
  • Schutz der bearbeiteten Komponenten vor Fingerabdrücken
  • Latex-Strickbund für genaue Passform
  • Äußerst flexibel mit ausgezeichneter Fingerbeweglichkeit für optimalen Komfort bei der Anwendung
  • Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und gute Abriebfestigkeit
  • Blaue PVC-Punkte an der Handfläche bieten gute Griffsicherheit
Ideal für Anwendungen in der Endbearbeitung, Produkthandhabung, Bearbeitung und Montage in trockenen Umgebungen.
Standards: EN 388:2016 (2141A); Kat. II