Mehrzweckwagen aus Polymer bestehend aus mindestens zwei spritzgegossenen Einlegeböden aus hochdichtem Polyethylen und vier verchromten Pfosten. Bei Bedarf kann ein weiterer Boden eingelegt werden. Der Wagen verfügt über vier nicht abfärbende schwenkbare/feststehende Rollen (aus thermoplastischem Kunststoff, Durchmesser 102 mm).
- Glatte Oberflächen, die leicht abgewischt werden können
- Korrosionsbeständige Einlegeböden
- Robuste Konstruktion: Jeder Einlegeboden trägt bis zu 68 kg; jede Einheit trägt bis zu 181 kg
- Einfach einzustellen: optionaler mittlerer Einlegeboden kann in 25 mm-Schritten verstellt werden
- Ergonomischer Griff für einfache Verwendung
- Einfache Montage ohne Werkzeug: Regale können einfach abgenommen werden
BC Wagen mit Microban® Produktschutz: Wagen in Schiefergrau mit Microban® Produktschutz. Dieser Schutz hemmt das Wachstum von Bakterien, Schimmel, Mehltau und Pilzen, die unangenehme Gerüche, Flecken und Produktzersetzung hervorrufen.