Digitales Funk-Thermohygrometer, 625
Lieferant: Testo
620-3019EA 226 EUR
620-3019
Digitales Funk-Thermohygrometer, 625
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Dieses Instrument misst und zeigt Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt in Büros, Lagergebäuden und Gewächshäusern an. Mit einem optionalen Verbindungskabel kann der Sensor entfernt vom Gerät platziert werden. Auch Luftfeuchtigkeit und Temperatur können mit kabellosen Funkfühlern gemessen werden. Gleichzeitig mit einer Oberflächentemperaturmessung kann beispielsweise mit einem Funkfühler auch eine Temperatur- und relative Luftfeuchtigkeitsmessung erfolgen. Die Anzeige kann je nach Bedarf zwischen Temperatur, Taupunkttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit umgeschaltet werden.
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD
  • Anzeige von Minimum/Maximum-Werten
  • ‚HOLD‘-Funktion zum Festhalten des angezeigten Wertes
Lieferumfang: Im Lieferumfang sind Batterien und Kalibrierprotokoll enthalten.