Oxytetracyclin Hydrochlorid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15820000EA
46
EUR
EHERC15820000
Oxytetracyclin Hydrochlorid
Oxytetracyclin Hydrochlorid
Formel:
C₂₂H₂₅ClN₂O₉ Molecular Weight: 496,90 |
MDL:
MFCD00135815 CAS-Nummer: 2058-46-0 EINECS: 218-161-2 |