Hefeextrakt
Lieferant: VWR
VWR®
J850-10KGEA 1490 EUR
J850-10KG J850-5KG J850-1KG J850-100G J850-500G
Hefeextrakt
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Der wasserlösliche Teil der autolysierten Hefe enthält einen Vitamin-B-Komplex.
  • High purity extract
  • Used for supplementing media