Gerät zur Analyse von Milch, LactoFlash
Lieferant: Funke-Gerber
614-0163EA 2220 EUR
614-0163
Gerät zur Analyse von Milch, LactoFlash
Pumpen Dosierpumpen
LactoFlash ist ein genaues, zuverlässiges Instrument für die schnelle Analyse der Hauptbestandteile der Milch. Es misst direkt Fett und fettfreie Trockenmasse und berechnet dann die Dichte, den Protein- und Laktosegehalt sowie den Gefrierpunkt.
  • Probenkapazität von bis zu 120/h
  • Zwei Menüsprachen verfügbar: Englisch und Deutsch
  • Benutzerfreundliche Anzeige
  • Einfach zu kalibrieren
  • Der Pumpenkopf kann ohne Werkzeug leicht ausgetauscht werden