Ampullen, Standard, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
WHEA176759EA 713 EUR
WHEA176759 WHEA176762
Ampullen, Standard, WHEATON®
Ampullen
Die Ampullen bestehen aus Borosilikatglas mit niedrigem Kaliumgehalt.
  • Im Einklang mit niedrigen Hintergrund-Zählraten
Wird häufig zum Verpacken nach zertifizierten Standards verwendet.
Standards: USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A