Elektrophorese-ReagenzienReagenzien zur Entfernung von Farbstoffen
Die Entfärbebeutel sind so konzipiert, dass sie Ethidiumbromid über Nacht sicher aus der Lösung entfernen. Jeder Beutel extrahiert bis zu 5 mg Ethidiumbromid aus der Lösung, wodurch das Forschungspersonal diesem toxischen Stoff nur minimal ausgesetzt wird. Die spezielle absorbierende Mischung bindet die Farbstoffmoleküle in einem praktischen Beutel.