Tris-Acetat-EDTA(TAE)-Puffer
Lieferant: Avantor
VWR®
K915-5LEA 510 EUR
K915-5L K915-4L 0796-1.6L 0912-2PK K915-1.6L
Tris-Acetat-EDTA(TAE)-Puffer
Puffer Elektrophorese-Puffer Laufpuffer
TAE ist ein häufig verwendeter Puffer bei der Agarosegel-Elektrophorese, die einer hohen Auflösung und der Trennung von doppelsträngiger DNA mit einem hohen Molekulargewicht bedarf. TAE-Puffer sind mit In-Gel-Manipulationen und Bandenrückgewinnungsverfahren kompatibler als TBE-Puffer.
  • Ideal für DNA-Rückgewinnung und In-Gel-Manipulationen
  • Niedrige Ionenstärke
  • Bessere Auflösung großer DNA-Fragmente (>12 kb DNA)
  • Praktische Verpackungsoptionen minimieren das Wägen und Mischen
Zusammensetzung von (1X) TAE-Puffer: 0,04 M Tris-Acetate; 0,001 M EDTA; endgültiger pH-Wert 8,0