5-Fluororotsäure Monohydrat
Lieferant: US Biological
Synonyme: 5-FOA
USBIF5050-500EA 54.9 EUR
USBIF5050-500
5-Fluororotsäure Monohydrat
5-Fluororotsäure Monohydrat
Formel: C₅H₃FN₂O₄·1H₂O
Molecular Weight: 174,0 g/mol (anhydrous basis)
MDL: MFCD00150658
CAS-Nummer: 220141-70-8
EINECS: 211-876-0