Butralin (4-tert-Butyl-N-sec-butyl-2,6-dinitroanilin)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10910000EA 67 EUR
EHERC10910000
Butralin (4-tert-Butyl-N-sec-butyl-2,6-dinitroanilin)
Butralin (4-tert-Butyl-N-sec-butyl-2,6-dinitroanilin)
Formel: C₁₄H₂₁N₃O₄
CAS-Nummer: 33629-47-9
EINECS: 251-607-4