3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS10750.50EA
0
EUR
SILNSILS10750.50
SILNSILS10750.500
SILNSILS10750.100
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat
Formel:
C₁₀H₂₀O₅Si Molecular Weight: 248,35 g/mol |
MDL:
MFCD00008593 CAS-Nummer: 2530-85-0 EINECS: 219-785-8 |