3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat, Millipore®
Lieferant: Merck
SIALM6514-50MLEA 134 EUR
SIALM6514-50ML SIALM6514-25ML
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat, Millipore®
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat
Formel: C₁₀H₂₀O₅Si
Molecular Weight: 248,35
MDL: MFCD00008593
CAS-Nummer: 2530-85-0
EINECS: 219-785-8