3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat
Lieferant: Serva
SERA28739.01EA 120 EUR
SERA28739.01
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat
Formel: C₁₀H₂₀O₅Si
Molecular Weight: 248,35
MDL: MFCD00008593
CAS-Nummer: 2530-85-0
EINECS: 219-785-8