3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat
Lieferant: ABCR GMBH
ABCRAB109006-25KGEA
0
EUR
ABCRAB109006.0500
ABCRAB109006-25KG
ABCRAB109006.0100
ABCRAB109006.2000
ABCRSIM6487.4.0100
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat
Formel:
C₁₀H₂₀O₅Si Molecular Weight: 248,35 g/mol |
MDL:
MFCD00008593 CAS-Nummer: 2530-85-0 EINECS: 219-785-8 |