3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO216555000EA
406
EUR
ACRO216555000
ACRO216550050
ACRO216551000
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat 98%
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat
Formel:
C₁₀H₂₀O₅Si Molecular Weight: 248,35 g/mol Siedepunkt: 253 °C (1017hPa) Dichte: 1,04 g/cm³ Flammpunkt: 100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008593 CAS-Nummer: 2530-85-0 EINECS: 219-785-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤70 APHA |