Ferbam (Eisentris(dimethyldithiocarbamat))
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13640000EA
72
EUR
EHERC13640000
Ferbam (Eisentris(dimethyldithiocarbamat))
Ferbam (Eisentris(dimethyldithiocarbamat))
Formel:
C₉H₁₈FeN₃S₆ |
MDL:
MFCD00067269 CAS-Nummer: 14484-64-1 EINECS: 238-484-2 |