1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB09216.10EA
0
EUR
MAYBBTB09216.10
MAYBBTB09216.1
1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin Hydrochlorid
1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin Hydrochlorid
Formel:
C₉H₁₂ClN |
CAS-Nummer:
14099-81-1 |