2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCD07038.1EA
0
EUR
MAYBCD07038.1
MAYBCD07038.250
2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO Molecular Weight: 197,66 g/mol |
MDL:
MFCD00000926 CAS-Nummer: 1131-01-7 |