Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Fertigmedien in Röhrchen
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Bitte nutzen Sie die Filtermöglichkeiten, um das Suchergebnis zu verfeinern.
Eine Mehrfachauswahl ist jederzeit möglich. Bitte jeweils mit OK bestätigen.
SearchResultCount:"19"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Für unterschiedliche mikrobiologische Anwendungen.
Artikel-Nr: (N549-6X5ML)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   S.O.C. Medium wird beim letzten Schritt der Transformation von Bakterienzellen verwendet, um die maximale Transformationseffizienz von E. coli. z...
VE:  1 * 1 KIT
Lieferant:  DOEHLER GROUP
Beschreibung:   Diese Nährmedien können zur einfachen, schnellen und effizienten Bestimmung von mikrobiologischer Kontamination aller Getränkearten verwendet werden, ...
VE:  1 * 20 ST
Lieferant:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beschreibung:   The current editions of the United States Pharmacopoeia (USP), European Pharmacopoeia (EP) and Japanese Pharmacopoeia (JP) include harmonized methods ...
Artikel-Nr: (DOEH204706646)
Lieferant:  DOEHLER GROUP
Beschreibung:   Nährmedium zum qualitativen Nachweis von Indikatorkeimen nach der Probenahme mit Steril-Tupfern beim mikrobiologischen Anlagenmonitoring. Unter der Ma...
VE:  1 * 20 ST
Lieferant:  SARTORIUS
Beschreibung:   The traditional culture media for microorganisms is agar media. The media are available in two formats. Agar media in tubes are for pouring agar plate...
Artikel-Nr: (HACH32215)
Lieferant:  Hach
Beschreibung:   They are used in the applications of drinking water, wastewater, ambient water, food and beverage. And it is a complete solution for testing drinking ...
VE:  1 * 15 ST
Artikel-Nr: (HACH2217515)
Lieferant:  Hach
Beschreibung:   Lauryl tryptose broth tubes with MUG microbiological media, single strength.
VE:  1 * 15 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 19
  1  2  3  Nächste
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping