Sie suchten nach: Basismaterialien für die Mikrobiologie
20  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Produkte von Merck bieten hochwertige Qualität für Anwendungen auf dem Gebiet der Biotechnologie.
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Die Qualitäten der verwendeten Basismaterialien für die Zubereitung von Nährmedien sind sehr wichtig, da die Ergebnisse letztendlich von diesen abhäng...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Yeast Nitrogen Base (YNB) is a base medium for preparation of minimal and synthetic defined yeast media.
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: VWR® is a manufacturer and supplier of high quality biochemicals and reagents for molecular biology, life sciences, proteomics, clinical and histology...
Lieferant: LIOFILCHEM S.R.L.
Beschreibung: Proteose peptone, 500 g
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beschreibung: Tryptose enzymatic hydrolysate, 500 g
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Casamino acids is supplemented to microbiological growth media.
Lieferant: PanReac AppliChem
Beschreibung: Components of many microbiological growth media.
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Yeast extract, 5000 g
Artikel-Nr: (ICNA0210330401)
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Yeast Hydrolysate Enzymatic is an autolysed yeast extract produced from 100% brewers yeast. It is a concentrated source of soluble protein components,...
VE: 1 * 0,45 kg
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: Tryptone is an assortment of peptides generated by the tryptic digestion of casein. It is commonly used in microbiology to produce Lysogeny broth for ...
Lieferant: HIMEDIA
Beschreibung: Malt extract, 500 g
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Beef extract is a water soluble powder, standardized for use in microbiological media.
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Soluble in water (100 mg/ml - clear to slightly hazy solution).
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Yeast hydrolysate enzymatic is an autolyzed yeast extract produced from 100% brewers yeast. It is a concentrated source of soluble protein components,...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Trypton, 250 g
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom