Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Antibiotika und Antimykotika
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/00/18944900.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Pennicillin-Streptomycin 100X Steril Lösung für Zellkulturanwendungen.
VE:  1 * 100 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Aseptisch, gamma-bestrahlt, getestet für Zellkultur. 10.000 U/ml Penicillin, 10 mg/ml Streptomycin; 25 µg/ml Amphotericin B nach wieder einsetzen in 2...
VE:  1 * 20 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Aseptisch, gamma-bestrahlt, Zellkultur getestet. 10.000 U/ml Penicillin, 10 mg/ml Streptomycin-Lösung nach wieder einsetzen in 20 ml sterilem Wasser.
VE:  1 * 20 ml
Artikel-Nr: (A9019.0025)
Lieferant:  PanReac AppliChem
Beschreibung:   Lyophilisierte PCR-Mischung für den Nachweis von Mycoplasmen in Zellkulturen mittels Echtzeit/qPCR.
VE:  1 * 25 Tests
Lieferant:  PanReac AppliChem
Beschreibung:   Für die Behandlung von Mycoplasmen-infizierten Zellen.
Lieferant:  PanReac AppliChem
Beschreibung:   Für die Behandlung von Mycoplasmen-infizierten Zellen.
VE:  1 * 1 SET
Artikel-Nr: (A8906.0050)
Lieferant:  PanReac AppliChem
Beschreibung:   CellCultureGuard ist eine 100X konzentrierte Lösung mit einer Kombination aus neuartigen Antibiotika, um Zellkulturen vor Kontaminationen durch Mikroo...
VE:  1 * 50 ml
Artikel-Nr: (A8366.0002)
Lieferant:  PanReac AppliChem
Beschreibung:   Für die Behandlung von Mycoplasmen-infizierten Zellen.
VE:  1 * 2 KIT
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 29
  1  2  3  4  Nächste