Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Einbett- und Eindeckmittel
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/92/18945192.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"29"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   EMSURE® Lösungsmittel sind für ein breites Spektrum klassischer Laboranwendungen geeingnet. Sie finden häufig Verwendung in regulierten und hochspezif...
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Entellan® Neu ist ein neues Eindeckmittel für Eindeckgeräte und auch speziell für gewerbliche Eindeckautomaten geeignet. Seine Viskosität liegt zwisch...
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Für eine gleichbleibende Schnittqualität sind eine definierte Härte und Homogenität des zu schneidenden Materials Voraussetzung. Durch Auswahl geeign...
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Bei der Entwicklung von Dauerpräparaten zur langfristigen Lagerung von Proben sollten wasserfreie Eindeckmittel, wie z. B. Neo-Mount®, verwendet ...
Artikel-Nr: (1.00579.0500)
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   DPX Eindeckmittel
VE:  1 * 500 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Gefrierspray für die Verwendung vor dem Schneideprozess mit Gefriermikrotom
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Kaiser's glycerol gelatin is an aqueous mounting medium for microscopy and works well with specimens prepared for enzyme, lipid, and immunohistochemis...
VE:  1 * 100 g
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Ein Sortiment von Eindeckmitteln für das manuelle und automatische Eindecken von Objektträgern. Das Q Path® Coverquick Sortiment besteht aus vier...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 29
  1  2  3  4  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping