Lebensmittelthermometer, HACCP, testo 103 und testo 104
Lieferant: Testo
620-1882EA 57 EUR
620-1882 620-1883
Lebensmittelthermometer, HACCP, testo 103 und testo 104
Thermometer Digitalthermometer
Beide Thermometer sind für Stichproben in der Lebensmittelindustrie konzipiert. Sie bieten praktische Unterstützung bei Durchführung von Kontrollmessungen. 620-1883 verfügt über eine automatische Endwerterkennung 'Hold' und zeigt Minimum/Maximum-Speicherung an.
Beide Thermometer sind für Stichproben in der Lebensmittelindustrie konzipiert. Sie bieten handliche und praktische Unterstützung bei Durchführung von Kontrollmessungen. Das 620-1883 ist Auto-„HOLD“ und Anzeige der Minimum-/Maximum-Werte.
  • Handlich und klein, passt in jede Tasche: 115 mm (620-1882)
  • Das 620-1883 ist unter fließendem Wasser abwaschbar (IP 65)
  • Einzeiliges LCD-Display mit automatischer 'Aus'-Funktion
  • 1-Punkt-Werkskalibrierprotokoll bei +35 °C
Aufklappbarer NTC-Fühler.
  • Handlich und klein – passt in jede Tasche: 115 mm (620-1882)
  • Das 620-1883 lässt sich in laufendem Wasser (IP 65)
  • Einzeiliges LCD-Display mit automatischer Abschaltfunktion
  • 1-Punkt-Werkskalibrierprotokoll bei +35 °C
Erfüllt die HACCP-Standards und die Anforderungen der Norm EN 13485
Standards: Entspricht HACCP und EN 13485.