Schläuche, Latex
Lieferant: Deutsch & Neumann
228-3352EA 142 EUR
228-3352 228-3357 DENE3050508 DENE3050914 DENE3050507 DENE3050408 DENE3050609 DENE3050509 DENE3050608 DENE3050812 DENE3050306 DENE3050206 DENE3050305 DENE3050913 DENE3050407 DENE3050307 DENE3050406 DENE3051217 DENE3051016 DENE3050710 DENE3050204 DENE3051014
Schläuche, Latex
Schläuche Transferschlauch
Natural Rubber (NR), translucent.
  • Sterilisable at +120 °C
  • Hardness: 40 Shore A