Sie suchten nach: Spender für Petrischalen
21  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (391-2161)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Petri dish rack, PC, Für: 54 plastic or 42 glass 100 mm dishes
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BELAF189850100)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Clear TPX body, PP post. This Petri dish rack holds up to 54 (Ø 100 mm) dishes.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BELAF189910000)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Petri dish rack, PP, Für: 42×100-mm-Schalen
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Increase workspace and efficiently transport large quantities of Petri dishes.
Artikel-Nr: (216-0058)
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Sterilising box made of stainless steel, for up to ten Petri dishes with Ø 100 mm.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BELAF189900000)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: PP moulded rack, ideal for high volume sampling processes.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (NALG5922-0024)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Petrischalengestelle, Acryl, Für: 24×100 mm dishes
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BELAF189910060)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: This rack is useful for safe transport and incubation of 60 mm Petri dishes and helps to streamline benchtop sample processing. Rack base is epoxy coa...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Epoxy-beschichtetes Drahtstahlgestell.
Artikel-Nr: (710-4106)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Petrischalengestelle mit PC-Rahmen und weiße PC-Pfosten.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: INTERSCIENCE
Beschreibung: Petri dish racks made of stainless steel.
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Petri dish dispenser, Poxygrid®, Stahl-, Epoxid-Beschichtung, Für: 14×100 mm dishes
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Epoxy coated steel wire. Holds 10 or 30 contact plates with lids arranged in one or three stacks of ten plates.
Artikel-Nr: (391-1165)
Lieferant: HEATHROW
Beschreibung: Acryl. Dieser robuste Spender kann bis zu zwanzig Petrischalen mit Ø 90 mm in zwei leicht zugänglichen Abteilen aufnehmen.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HEIP1465020001)
Lieferant: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beschreibung: Spender für Petrischalen
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HEIP1465190001)
Lieferant: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beschreibung: High-quality stainless steel sedimentation plate rack suitable for isolators and cleanroom applications (resistant against H₂O₂ and disinfectants).
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom