ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, uvex office, 9541
Lieferant: Uvex
uvex office
UVEX9541.4/42EA 105 EUR
UVEX9541.4/42 UVEX9541.4/41 UVEX9541.4/43 UVEX9541.4/44 UVEX9541.4/46 UVEX9541.4/45 UVEX9541.4/47 UVEX9541.4/40 UVEX9541.4/38 UVEX9541.4/39
ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, uvex office, 9541
Schuhe und Stiefel
Eleganter ESD-Büroschuh im Brogue-Stil, Obermaterial aus geschmeidigem Vollnarbenleder und mit antistatischer Nitrilkautschuk-Laufsohle (schnitt- und abriebfest, kurzzeitig hitzebeständig bis +300 °C; öl- und benzinbeständig, stark säure- u alkalibeständig)
  • Atmungsaktives Futter
  • Ultra bequeme Einlegesohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Erfüllt ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
Farbe: Schwarz
Standards: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; S1, SRA