Sie suchten nach: Flüssigkeiten für Umwälzbäder
Thermostatflüssigkeiten gewährleisten einen sicheren und zuverlässigen Betrieb für jegliche Temperaturregler-Anwendungen. Die Wahl einer passenden Badflüssigkeit ist entscheidend, um optimale Ergebnisse bei der Temperaturregelung zu erhalten. Mit diesen Badflüssigkeiten können die gewünschten Badtemperaturen über den mit Wasser möglichen Bereich hinaus effektiv aufrechterhalten werden, oder sie können als Hochtemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit verwendet werden. Der Temperaturbereich und die Viskosität der Flüssigkeit sind passend zu den verschiedenen Anwender-Präferenzen von Modell zu Modell unterschiedlich.
Thermostatflüssigkeiten gewährleisten einen sicheren und zuverlässigen Betrieb für jegliche Temperaturregler-Anwendungen. Die Wahl einer passenden Badflüssigkeit ist entscheidend, um optimale Ergebnisse bei der Temperaturregelung zu erhalten. Mit diesen Badflüssigkeiten können die gewünschten Badtemperaturen über den mit Wasser möglichen Bereich hinaus effektiv aufrechterhalten werden, oder sie können als Hochtemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit verwendet werden. Der Temperaturbereich und die Viskosität der Flüssigkeit sind passend zu den verschiedenen Anwender-Präferenzen von Modell zu Modell unterschiedlich.
19  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Höhere Lebensdauer des Thermostats durch Badflüssigkeiten.
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Oils 47 sind Polydimethylsiloxanöle mit linearen Molekülketten unterschiedlicher Länge, dessen Gruppen aus abwechselnden Silikon- und Sauerstoffatomen...
Sparen Sie Geld mit energieeffizienten Umwälzpumpen!
Der Teillastbetrieb ist für die meisten Temperaturkontrollprozesse im Labor ausreichend. Sparen Sie JETZT Betriebskosten und reduzieren Sie gleichzeitig Ihre Umweltauswirkungen.
BESTELLEN SIE NOCH HEUTE
Go Green – natürliche Kältemittel
Vertrauen Sie mehr als 50 Jahren Erfahrung
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Eine Palette von Silikonflüssigkeiten zum Einsatz in Bädern. Geringe Toxizität, inert und langlebig aufgrund ihrer geringen Verflüchtigung.
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: Die Badflüssigkeiten wurden sorgfältig ausgewählt und haben sich in der langfristigen Verwendung bewährt. Sie eignen sich zur Verwendung mit Wärme- un...
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: MDL No.: MFCD00147787
Dichte: 0,86
Schmelzpunkt: –6 °C
Flammpunkt: 230 °C
Erscheinungsbild: Klare, hellgelbe, ölige Flüssigkeit...
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beschreibung: Non-flammable thermal fluid for heating and low-temperature range. Thermal fluid for Hei-CHILL chillers.
Lieferant: LAUDA
Beschreibung: Für genaues Temperieren auch bei extremen Temperaturen.
Lieferant: LAUDA
Beschreibung: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Lieferant: LAUDA
Beschreibung: Open systems are atmospherically open, as semi-open systems are referred to open baths with lids. The thermally active heat transfer medium in closed ...
Lieferant: LAUDA
Beschreibung: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Lieferant: IKA
Beschreibung: Typ: Heating fluid, VE: 10 kg, Temp.-Bereich: +20...+200 °C, Farbe: Durchscheinend rot
Lieferant: LAUDA
Beschreibung: Heat transfer liquid for use in systems with cold liquid overlay.
Neuer Artikel bei VWR!
Lieferant: DOW CORNING
Beschreibung: Eine Palette von Silikonflüssigkeiten zum Einsatz in Bädern. Geringe Toxizität, inert und langlebig aufgrund ihrer geringen Verflüchtigung.
Lieferant: HUBER
Beschreibung: Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is ...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Silicone fluid, VE: 20 L, Temp.-Bereich: 50…100 °C
Artikel-Nr: (HECH43170003)
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Additive for keeping water bath and water circulating systems clean.
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom