Ultratiefkühltruhen für niedrige Temperaturen, MediLine, LGT-Serie
Lieferant: Liebherr
471-0941EA 1879 EUR
LIEBLGT3725 LIEBLGT4725 LIEBLGT2325
Ultratiefkühltruhen für niedrige Temperaturen, MediLine, LGT-Serie
Die Ultratiefkühltruhen für niedrige Temperaturen bis −45 °C wurden für die speziellen Anforderungen verschiedenster Anwendungsbereiche in Forschung, Industrie oder Kliniken entwickelt. Dank ihrer ausgezeichneten Temperaturstabilität und Temperaturgleichmäßigkeit sind diese Labortiefkühltruhen die ideale Lösung für alle Bereiche, in denen Produkte oder Proben bei tieferen Temperaturen als den normalen Gefriertemperaturen gelagert werden müssen. Sie garantieren eine sichere Kaltlagerung von biologischen Proben oder anderen Produkten.
  • 1-Punkt-Kalibrierung für präzise Temperatureinstellung
  • Aluminiumgriff am Truhendeckel
  • Innenbeleuchtung im Truhendeckel integriert
  • Umweltfreundliches Kältemittel R 290
  • Comfort Regler mit auf 0,1 °C genauer digitaler Temperaturanzeige und Symbolen zur Angabe des Betriebsstatus
  • Min./max. Temperaturspeicher: die letzten drei Temperaturalarm- und Stromausfallereignisse werden gespeichert
  • Potentialfreier Kontakt und serielle RS485-Schnittstelle für externe Temperatur- und Alarmdokumentation plus Schnittstelle für einen optionalen NTC-Temperaturfühler
Die herausragende Energieeffizienz der LGT Geräte trägt nicht nur zum Umweltschutz bei, sondern reduziert auch die Betriebskosten. Die Ultratiefkühltruhen für niedrige Temperaturen sind in drei Größen erhältlich und sind mit einem digitalen Präzisionsregler ausgestattet, der maximale Temperaturgenauigkeit garantiert.
Temperaturbereich −10 bis −45 °C
Lieferumfang: Lieferung ohne Körbe, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Avantor-Vertriebszentrum.