Sie suchten nach: Fertiggele
18  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: EDVOTEK EUROPE LTD
Beschreibung: Fertiggele, 3 Gele (12 %)
Lieferant: LONZA
Beschreibung: Latitude™ DNA gels are designed for accurate DNA fragment separation for almost any gel electrophoresis application. These ready-to-run gels are avail...
Lieferant: LONZA
Beschreibung: Precast gels for the analysis of antibodies and proteins up to 2000 kDa.
Lieferant: LONZA
Beschreibung: Reliant™ precast agarose minigels are designed for rapid and reproducible resolution of DNA fragments from 8 bp to 10 kb. Each precast agarose gel is ...
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: Fertiggele, Gel drying solution
Lieferant: EMBITEC
Beschreibung: RunOne™ precast gels do not require a specific gel apparatus but are optimised for use with the RunOne™ Electrophoresis System. A choice of 100, 104 o...
Lieferant: Genscript
Beschreibung: GenScript's Bis-Tris gels are high-performing polyacrylamide gels designed to separate a wide range of protein sizes by electrophoresis. The gels are ...
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Immobiline™ DryStrip gels (IPG strips) are used for isoelectric focusing (IEF), run as the first dimension of 2-D electrophoresis or as a separate app...
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Fertiggele, PhastGel™, PhastGel™ sample applicator, 8×1 μl
Sale!
Artikel-Nr: (80-1128-28)
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Obtain reproducible IEF separations with dry, precast gels containing immobilized pH gradients.
VE: 1 * 3 ST
Artikel-Nr: (28-9374-51)
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: DIGE gel is a 12,5% precast polyacrylamide gel in a low fluorescent glass cassette for second dimension 2-D electrophoresis and specially developed fo...
VE: 1 * 3 ST
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: ExcelGel precast gels for SDS-PAGE are available as homogeneous or gradient gels. The homogeneous gels have 25 preformed sample wells for sample volum...
Artikel-Nr: (18-1035-32)
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: CleanGel IEF is a dried polyacrylamide gel optimised for analytical isoelectric focusing (IEF). The gel is excellent for separating enzymes with prese...
VE: 1 * 5 ST
Lieferant: Serva
Beschreibung: For cerebrospinal fluid (CSF) analysis by isoelectric focusing.
Lieferant: Serva
Beschreibung: For PGM analysis by isoelectric focusing.
Artikel-Nr: (SERA39060.01)
Lieferant: Serva
Beschreibung: SERVALYT™ PRECOTES™ are easy to start, ready to use kits for special applications.
VE: 1 * 1 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom