Vollsichtbrille, uvex 9305
Lieferant: Uvex
uvex 9305
UVEX9305.714EA 34.5 EUR
UVEX9305.714
Vollsichtbrille, uvex 9305
Vollsichtbrillen
Klassische Schutzbrillen mit Gläsern aus Acetat.
  • Effektives Belüftungssystem
  • Verstellbares Kopfband aus Stoff
  • Mechanische Festigkeit: F – Schutz vor niedriger Energiewirkung (45 m/s)
Standards: EN 166, EN 170