Elektronischer Kolonienzählstift zum schnellen und präzisen Zählen. Niedriger Energieverbrauch: Batteriewechsel erst nach 1.000.000 Zählungen. Mit diesem elektronischen Zählstift erreichen Sie genaue Zählwerte und sparen dadurch Geld. Das geringe Gewicht und die ergonomische Form erleichtern die Bedienung bei umfangreichen Zählaufgaben. Der Kolonienzählstift kann jederzeit durch Knopfdruck (weiße Taste) oder durch Ausschalten zurückgesetzt werden. Nach Abschluss der Zählung können die Zählwerte im Stift gespeichert werden. Eine preisgünstige Methode, um beim Zählen keine Kolonien zu übersehen oder doppelt zu zählen.
- 4-stellige Digitalanzeige
- Akustischer Alarm bei Zählungsende
- Rückstelltaste
- Leicht und ergonomisch
Ensuring precise counts, the colony counting pen can be reset at any time by pressing the white button or turning off the pen.