Sie suchten nach: Elektrodenfülllösungen
32  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: ~3 M Potassium chloride solution saturated with silver chloride (~0,16 M AgCl).
Artikel-Nr: (16398-250ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Lithiumchloridlösung wird für die Bestimmung von Erdalkalimetallspuren in Salzlaugen über die Ionenaustauschchromatographie mit Komplexbildner auf ein...
VE: 1 * 250 mL
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: 3M KCl-Lösung kann auch als Elektroden-Aufbewahrungslösung verwendet werden.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Lipophilic ionophore for Ca²⁺ selective electrodes with detection limit in the sub-nanomolar range.
Artikel-Nr: (662-1784)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Refill solution 3,5 mol/l KCl, VWR®
VE: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (662-1116)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Kalomel-freie pH-Elektroden-Nachfülllösung mit Kaliumnitrat , VWR®
VE: 1 * 114 mL
Artikel-Nr: (HACH2841700)
Lieferant: Hach
Beschreibung: Interne Fülllösung für IntelliCAL™ PHC301 pH-Sonden und MTC301 ORP-Sonden, 3,0 M KCl, mit Silberchlorid (AgCl) gesättigt, 28-ml-Flasche
VE: 1 * 28 mL
Artikel-Nr: (HACH2965026)
Lieferant: Hach
Beschreibung: Internal filling solution for use with PHC281 IntelliCAL™ Ultra pH probes, 2,44M KCl, 59 ml bottle with dispenser cap, IntelliCAL™
VE: 1 * 59 mL
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
Beschreibung: A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Lieferant: Hach
Beschreibung: Fluorid-Ionenstärke Regler (ISA) Pulverkissen, 0,01 mg/l zur Sättigung
Lieferant: Hach
Beschreibung: Reagents in Powder Pillow form - typically as powder which does not appreciably affect the dilution of the sample.
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Artikel-Nr: (METT51350088)
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: Used for the measurement in non-aqueous media.
VE: 1 * 6 ST
Artikel-Nr: (METT51350078)
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: Bridge electrolyte, 1 mol/l KNO3, 250 ml bottle
VE: 1 * 250 mL
Artikel-Nr: (METT51340036)
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: Electrolyte for gas-sensing ammonia electrode.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Hach
Beschreibung: Electrolyte solution (KCl 3M+AgCl), 250 ml
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom